Learn More
Cytiva Filtro sin jeringa de vidrio Mini-UniPrep™ G2, tamaño de poro de 0.45 um y tapón normal
Obtenga eficiencia de filtro de HPLC/UHPLC avanzada con la pureza del vidrio
520.00€ - 5275.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15435002
|
Cytiva
GN203NPUGMFSP |
Filtro sin jeringa con compresor manual | GMF | 100/paquete |
535.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13207129
|
Cytiva
GN203NPUORGSP |
Filtro sin jeringa con compresor manual | PTFE | 100/paquete |
520.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13237129
|
Cytiva
GN203NPUAQU |
Filtro sin jeringa | PVDF | 100/paquete |
530.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15570113
|
Cytiva
GN203NPUGMF |
Filtro sin jeringa | GMF | 100/paquete |
530.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15234548
|
Cytiva
GN503NPURC |
Filtro sin jeringa | Celulosa regenerada | 1000/paquete |
5275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13297119
|
Cytiva
GN203NPUORG |
Filtro sin jeringa | PTFE | 100/paquete |
530.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15580113
|
Cytiva
GN203NPURC |
Filtro sin jeringa | Celulosa regenerada | 100/paquete |
530.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15550123
|
Cytiva
GN503NPUORG |
Filtro sin jeringa | PTFE | 1000/paquete |
5095.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Estos filtros todo en uno reemplazan a los filtros de jeringa y aceleran y simplifican la preparación de muestras para UHPLC/HPLC. Proporcionan un método rápido y sencillo para eliminar partículas de las muestras que se están preparando para cromatografía de líquidos de ultraalto rendimiento (UHPLC)/cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Gracias al diseño de este producto de nueva generación, la muestra filtrada se almacena en un vial de vidrio de borosilicato integral, lo que minimiza el riesgo de que los lixiviados contaminen la muestra. La estandarización de la preparación de muestras de UHPLC/HPLC con Mini-UniPrep G2 garantiza que todas las muestras se filtran antes del análisis y, por lo tanto, reduce al mínimo el tiempo de inactividad del instrumento debido a muestras sin filtrar. El tiempo y el dinero ahorrados al no tener que eliminar varios consumibles del proceso de preparación de muestras proporcionan unos beneficios inmediatos para su laboratorio.
- Consta de un vial de muestreador automático de vidrio de borosilicato integral, émbolo con membrana de filtro acoplada y tapón normal
- Permite preparar las muestras más rápidamente en comparación con el método de filtro de jeringa
- La fabricación de vidrio de Mini-UniPrep G2 minimiza el riesgo de que los lixiviados contaminen la muestra.
- Diseñado para cargarse directamente en el muestreador
- Indicación visual de que la muestra se ha filtrado; minimiza el tiempo de inactividad del instrumento debido a muestras sin filtrar
- Contamaños de poro de 0,4 μm para satisfacer requisitos específicos de filtración de muestras
- Tapa normal y con carcasa translúcida
- Se vende en paquetes 100unidades, con o sin compresor manual y paquetes de 1000 viales
Especificaciones
0,45 μm |