missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Papeles de filtro de grado 0965 Whatman™

Alfombrilla de filtro gruesa de alta resistencia a la humedad.

Marca:  Cytiva 10340810

Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg

Código de producto. 11368804

  • 43.50€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

5000 l/m2s
Fibra viscosa
Alfombrilla de filtro gruesa de alta resistencia a la humedad.
100 unidades
110 mm
Calibre 0965 110 mm 100/paquete
100 μm
965
250 μm
110 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales