Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 1 Whatman™
Código de producto. 10153831
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 m
21,3 cm
30 cm
58 cm
Anchura (métrico):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10,0 cm
10 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 10153831
Marca: Cytiva 3001653
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas. El papel de celulosa para cromatografía Chr de grado 1Whatman™ es un papel de 0,18 mm de grosor con la superficie lisa y una velocidad de flujo lineal (agua) de 130 mm/30 min
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas.El papel de celulosa para cromatografía Chr de grado 1 Whatman™ es un papel de 0,18 mm de grosor con la superficie lisa y una velocidad de flujo lineal (agua) de 130 mm/30 min.
Papel de cromatografía estándar a nivel internacional: papel de 18 mm ideal para separaciones analíticas generales y disponible en rollos, láminas o tiras.
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Con una buena resolución ideal para separaciones analíticas generales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales.
Dimensiones (L x An) 5,0 cm × 100 m
Grosor de película 0,18 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Separaciones analíticas generales, transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
Formato Rollo
Grado Grado 1 Chr
Longitud (imperial) 328,0 ft
Material Línters de algodón de alta calidad
Anchura (imperial) 1,96 in
Anchura (métrico) 5,0 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 100 m