Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 1 Whatman™
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 m
21,3 cm
30 cm
58 cm
Anchura (métrico):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10,0 cm
10 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Descripción
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas.El papel de celulosa para cromatografía Chr de grado 1 Whatman™ es un papel de 0,18 mm de grosor con la superficie lisa y una velocidad de flujo lineal (agua) de 130 mm/30 min.
Papel de cromatografía estándar a nivel internacional: papel de 18 mm ideal para separaciones analíticas generales y disponible en rollos, láminas o tiras.
- Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
- Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas.
- Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
- Con una buena resolución ideal para separaciones analíticas generales.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales. |
| Dimensiones (L x An) | 1,0 cm × 100 m |
| Grosor de película | 0,18 mm |
| Acabado | Suave |
| Para utilizar con (aplicación) | Separaciones analíticas generales, transferencia de proteínas y ácidos nucleicos |
| Formato | Rollo |
| Grado | Grado 1 Chr |
| Longitud (imperial) | 328,0 ft |
| Material | Línters de algodón de alta calidad |
| Anchura (imperial) | 0,39 in |
| Mostrar más |