Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 17 Whatman™
Código de producto. 10622245
Click to view available options
Longitud (métrico):
22 cm
30 cm
57 cm
Anchura (métrico):
2,5 cm
46 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 10622245
Marca: Cytiva 30178793
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas. Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
Dimensiones (L x An) 2,5 × 22 cm
Grosor de película 0,92 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de proteínas y ácidos nucleicos, cromatografía reparativa en papel y electroforesis
Formato Lámina
Grado Chr de grado 17
Longitud (imperial) 8,66 in
Material Celulosa
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 2,5 cm
Caudal 190 mm/30 min
Longitud (métrico) 22 cm