Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 20 Whatman™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Las láminas de celulosa Chr 20 para cromatografía están hechas de un papel de 0,17 mm de grosor, sirven para separar muestras de composición desconocida y tienen una resolución excepcional (con cargas bajas). |
| Dimensiones (L x An) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 pulg.) |
| Grosor de película | 0,17 mm |
| Acabado | Suave |
| Para utilizar con (aplicación) | Exploración óptica o radiométrica, y también se utiliza en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos |
| Formato | Lámina |
| Grado | Grado 20 Chr |
| Longitud (imperial) | 18,11 in |
| Material | Celulosa |
| Anchura (imperial) | 22,4 in |
| Show More |