Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 2668 Whatman™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
58 x 60 cm (22,8 x 23,6 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
- Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas. Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos.
- Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Las láminas de cromatografía de celulosa Chr 2668 están hechas de un papel de 0,9 mm de grosor y sirven para la separación por electroforesis de moléculas relativamente grandes. |
| Dimensiones (L x An) | 58 x 60 cm (22,8 x 23,6 in) |
| Grado | Chr de grado 2668 |