Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 3 MM Whatman™: Círculos
Código de producto. p-4525359
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2,4 cm
2,5 cm
Material:
Celulosa
Línteres de algodón
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Material unitSize
11340444 2,4 cm Línteres de algodón paquete de 100
11312875 2,5 cm Celulosa paquete de 100
2 options
Código de producto. 11340444
Marca: Cytiva 1030024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para electroforesis
Fabricado y probado específicamente para técnicas de cromatografía con el fin de garantizar la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar.
  • Celulosa pura, fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo
  • Grosor: 0,34mm
  • Tiene un caudal de 130 mm/30 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los círculos para cromatografía de celulosa Chr de grado 3 MM están hechos de un papel de 0,34 mm y son ideales para cromatografía general y electroforesis.
Dimensiones (L x An) 2,4 cm (0,94 in)
Grosor de película 0,34 mm
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía general y electroforesis
Formato Circular
Grado Grado 3 mm Chr
Longitud (imperial) 0,94 in
Material Línteres de algodón
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 2,4 cm