Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 3 MM Whatman™: hojas
Click to view available options
Longitud (métrico):
31,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Fabricado y probado específicamente para técnicas de cromatografía con el fin de garantizar la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar.
- Celulosa pura, fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo
- Tamaño: 31,5 x 35,5cm
- Grosor: 0,34mm
- Tiene un caudal de 130 mm/30 min
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Papel Chr de grado 3 MM Whatman con un grosor medio de 0.34 mm |
| Dimensiones (L x An) | 31,5 x 33,5 cm |
| Grosor de película | 0,34 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cromatografía general y electroforesis |
| Formato | Lámina |
| Grado | Chr 3 MM |
| Longitud (imperial) | 12,4 in |
| Material | Celulosa |
| Anchura (imperial) | 13,9 in |
| Anchura (métrico) | 33,5 cm |
| Mostrar más |