Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa de grado 603
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Longitud (métrico):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Grosor de pared:
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2mm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Dedales de celulosa pura
- Fabricados con celulosa de algodón pura
- Para la extracción de pesticidas a partir de muestras ambientales, análisis de grasa en la industria alimentaria
- Los dedales de grosor único tienen un grosor de pared de aproximadamente 1 mm
- Los dedales de doble grosor tienen un grosor de pared de ∽2 mm
- Para extracciones a alta temperatura de hasta 550 °C. También para el uso de disolventes incompatibles con los dedales de celulosa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños. |
| Diámetro (imperial) interior | 1,1 in |
| Diámetro interior (métrico) | 28 mm |
| Material | Celulosa |
| Grosor de pared | 1,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para analizar grasas y extraer compuestos orgánicos |
| Grado | 603 |
| Longitud (imperial) | 2,3 in |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Temperatura máx. (imperial) | 266 °F |
| Mostrar más |