Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa de grado 603
Código de producto. 11343085
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Longitud (métrico):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Grosor de pared:
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2mm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. 11343085
Marca: Cytiva 10350252
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Dedales de celulosa pura
  • Fabricados con celulosa de algodón pura
  • Para la extracción de pesticidas a partir de muestras ambientales, análisis de grasa en la industria alimentaria
  • Los dedales de grosor único tienen un grosor de pared de aproximadamente 1 mm
  • Los dedales de doble grosor tienen un grosor de pared de ∽2 mm
Dedales de vidrio borosilicatado
  • Para extracciones a alta temperatura de hasta 550 °C. También para el uso de disolventes incompatibles con los dedales de celulosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 paq.
Descripción Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños.
Diámetro (imperial) interior 1,33 in
Diámetro interior (métrico) 34 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para analizar grasas y extraer compuestos orgánicos
Grado 603
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 130 mm
Temperatura máx. (imperial) 266 °F
Temperatura máxima 130 °C
Tipo de producto Dedal de extracción