Learn More
Cytiva Papel de transferencia Whatman™ de grado GB003
Código de producto. p-3604679
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensions (LxW):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Anchura (métrico):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Dimensions (LxW) Anchura (métrico) unitSize
10508102 10 cm 10 x 10 cm 10 cm paquete de 50
11909257 58 cm 58 x 60 cm 60 cm paquete de 50
11979257 20 cm 20 x 20 cm 20 cm 100 PCS
11959257 15 cm 15 x 20 cm 20 cm paquete de 100
11949257 15 cm 15 x 15 cm 15 cm paquete de 100
11969257 16 cm 16 x 18 cm 18 cm 100 PCS
11989257 46 cm 46 x 57 cm 57 cm paquete de 100
12465292 20 cm 20 x 25 cm 25 cm paquete de 100
12425272 7 cm 7 x 10 cm 10 cm paquete de 100
10693321 30 cm 30 x 60 cm 60 cm paquete de 25
10 options
Código de producto. 10508102
Marca: Cytiva 10426880
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia. El papel de transferencia de grado GB003 Whatman™ elimina las variaciones entre hojas con tamaños de membrana cortados de forma precisa.
Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia. El papel de transferencia de grado GB003 Whatman™ elimina las variaciones entre hojas con tamaños de membrana cortados de forma precisa.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas y técnicas de transferencia. Así se garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
  • Whatman 3MM Chr se considera el estándar del sector para procedimientos de transferencia
  • Hay disponibles prácticos tamaños en láminas cortadas de forma precisa según los tamaños de gel y membrana de transferencia más utilizados. Permite el uso “desde el principio” y elimina las variaciones entre láminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (métrico) 10 cm
Para utilizar con (aplicación) Papel de uso general que se utiliza como soporte de gel de membrana
Anchura (imperial) 3,9 in
Formato Hoja
Material Celulosa pura
Longitud (imperial) 3,9 in
Dimensions (LxW) 10 x 10 cm
Grosor 0,8 mm
Grado GB003