Learn More
Cytiva Cápsulas desechables para la filtración de aire HEPA Whatman™
Click to view available options
Área de filtración:
1300 cm2
625 cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Retiene el 99,97% de todas las partículas;≥ 0,3μ m en corrientes de aire y gas. Las cápsulas desechables para la filtración de aire Whatman™ HEPA-Cap se utilizan en entornos industriales, científicos y de investigación en una amplia gama de aplicaciones de filtración de aire y gas en las que son necesarias una alta retención, capacidad de retención de suciedad y caudales elevados.
- Microfibra de vidrio laminado de poliéster
- Filtra el aire del instrumento y lo mantiene libre de partículas en las cámaras ambientales
- Flujo bidireccional
- Carcasa de polipropileno duradera
- Esterilizable en autoclave
- Presión máxima de la carcasa: 4,1 bar (60 psi)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | HEPA-CAP 36, boquilla escalonada de entrada 1/4 a 3/8 in; boquilla escalonada de salida 1/4 a 3/8 in |
| Material (membrana) | Microfibra de vidrio laminado de poliéster |
| Área de filtración | 625 cm2 |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| N.° por paquete | 1 unidad |