Learn More
Cytiva Filtro Whatman™ HEPA-Vent
Medios de filtración de vidrio reforzado con laminación doble con un monofilamento de poliéster resistente. Los filtros Whatman™ HEPA-Vent son ideales para aplicaciones de filtración de aire y gas en las que se requiere alta retención, capacidad de retención de suciedad y velocidades de caudal.
Marca: Cytiva 6723-5000
122.06 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
Medios de filtración de vidrio reforzado con laminación doble con un monofilamento de poliéster resistente. Los filtros Whatman™ HEPA-Vent son ideales para aplicaciones de filtración de aire y gas en las que se requiere alta retención, capacidad de retención de suciedad y velocidades de caudal.
- Microfibra de vidrio laminado tratado hidrofóbicamente
- Evita la contaminación por bacterias, algas u hongos en fermentadores o incubadores
- Conserva el 99,97 % de todas las partículas ≥ 0,3 μm en el aire
- Esterilizable en autoclave
- Flujo bidireccional
- Área de filtro: 16cm2
- El diseño de filtro de profundidad permite una alta capacidad de carga
- Aplicaciones de cultivo de tejidos
- Sellado fundido por calor
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Fibra de vidrio | |
Polipropileno (PP) | |
Boquilla escalonada de 0,63 cm (0,25 pulg) a 0,31 cm (0,125 pulg) | |
Boquilla escalonada de 0,63 cm (0,25 pulg) a 0,31 cm (0,125 pulg) | |
Filtro de ventilación | |
50 mm |
Disco de 50 mm HEPA-VENT, boquilla escalonada de entrada de 0,63 cm (0,25 pulg) a 0,31 cm (0,125 pulg); boquilla escalonada de salida de 0,63 cm (0,25 pulg) a 0,31 cm (0,125 pulg) (10 unidades) | |
16 cm2 | |
0,25 a 0,375 en SB | |
Cápsula de 4,1 bar (60 psi) | |
10 piezas | |
50 mm |