Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet, pared única de 1 mm
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Whatman™ Soxhlet se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y de gas residual.
Marca: Cytiva 2800-226
84.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados.Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
- Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
- Apta para temperaturas de hasta 120 °C
- Excelente resistencia mecánica y retención
- El grosor de la pared de los dedales estándar es de 1 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
Especificaciones
25 paq. | |
22 mm | |
1 mm | |
Extractor Soxhlet | |
120 °C | |
Dedal de extracción |
Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire. | |
Celulosa | |
Análisis de aire y gases residuales | |
65 mm | |
10 μm |