Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™, pared única de 1 mm
Código de producto. 11320704
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Longitud (métrico):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11320704 25 mm 80 mm paquete de 25
11303225 22 mm 65 mm paquete de 25
10536731 22 mm 80 mm paquete de 25
11330704 26 mm 60 mm paquete de 25
11310714 33 mm 80 mm paquete de 25
11350714 43 mm 123 mm paquete de 25
11310704 25 mm 100 mm paquete de 25
11390694 19 mm 90 mm paquete de 25
11320714 33 mm 94 mm paquete de 25
11360714 60 mm 180 mm paquete de 25
11313225 25 mm 90 mm paquete de 25
11370704 30 mm 100 mm paquete de 25
11380704 30 mm 80 mm paquete de 25
11300714 33 mm 118 mm paquete de 25
11370694 10 mm 50 mm paquete de 25
11350704 28 mm 120 mm paquete de 25
11360704 28 mm 80 mm paquete de 25
11330714 37 mm 130 mm paquete de 25
11340714 41 mm 123 mm paquete de 25
11340704 28 mm 100 mm paquete de 25
11323225 26 mm 100 mm paquete de 25
11390704 33 mm 100 mm paquete de 25
10419111 18 mm 55 mm paquete de 25
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11320704
Brand: Cytiva 2800258
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
  • Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
  • Apta para temperaturas de hasta 120 °C
  • Excelente resistencia mecánica y retención
  • El grosor de la pared de los dedales estándar es de 1 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 25 paq.
Descripción Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire.
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de aire y gases residuales
Para utilizar con (equipo) Extractor Soxhlet
Longitud (métrico) 80 mm
Temperatura máxima 120 °C
Retención de partículas 10 μm
Tipo de producto Dedal de extracción