Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet, pared única de 1 mm
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Whatman™ Soxhlet se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y de gas residual.
Marca:  Cytiva 2800-282
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11350704
  • 122.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados.Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
  • Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
  • Apta para temperaturas de hasta 120 °C
  • Excelente resistencia mecánica y retención
  • El grosor de la pared de los dedales estándar es de 1 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
25 paq.
28 mm
1 mm
Extractor Soxhlet
120 °C
Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire.
Celulosa
Análisis de aire y gases residuales
120 mm
Dedal de extracción