Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™, pared única de 1 mm
Código de producto. 11360714
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Longitud (métrico):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Unit Size:
paquete de 25
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11360714
Brand: Cytiva 2800608
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
  • Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
  • Apta para temperaturas de hasta 120 °C
  • Excelente resistencia mecánica y retención
  • El grosor de la pared de los dedales estándar es de 1,5 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 25 paq.
Descripción Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire.
Diámetro interior (métrico) 60 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de aire y gases residuales
Para utilizar con (equipo) Extractor Soxhlet
Longitud (métrico) 180 mm
Temperatura máxima 120 °C
Retención de partículas 10 μm
Tipo de producto Dedal de extracción
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.