Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta estériles con rejilla Whatman™ ME 25
Whatman™ (ME 25) Mixed Cellulose Ester Membranes, White/Black Grid are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration. Supplied with clearly defined grid lines at regularly spaced intervals to assist in microbiological colony counting.
Marca: Cytiva 10406572
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 25
- Pore Size: 0.45 μm
- Size (Metric) Grid: 5 mm
- Color: White
- Grid Color: Black
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Sterile
- Diameter (Metric): 50 mm
- Flow Rate: 12.5 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Especificaciones
Autoclavable | |
Gridded | |
ME 25 | |
Sterile | |
Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays | |
1.97 in. | |
50 mm |
White | |
MCE | |
0,45 μm | |
12.5 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar) | |
Black | |
50 mm |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose