Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™ con septos precortados
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ con septum precortados proporcionan un método rápido y fácil de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
275.00€ - 2615.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; ensayos de compuestos; uniformidad de contenidos; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad; pruebas de disolución; filtración de muestras; robótica convencional en instrumentos de HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento; muestras sensibles a la luz |
---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10435352
|
Cytiva
US203NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/paq. |
275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11348764
|
Cytiva
US203NPENYL |
Nailon | 0,2 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11358764
|
Cytiva
US203NPEORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | 100/paq. |
275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11949414
|
Cytiva
US203NPEPES |
Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11308774
|
Cytiva
US203NPUGMF |
Microfibra de vidrio | 0,45 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11328774
|
Cytiva
US203NPUORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | 100/paq. |
275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10395652
|
Cytiva
US203NPUPES |
PES | 0,45 μm | 100/paq. |
286.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11318774
|
Cytiva
US203NPUNYL |
Nailon | 0,45 μm | 100/paq. |
275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11368774
|
Cytiva
US503NPENYL |
Nailon | 0,2 μm | 1000/paq. |
2515.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11939424
|
Cytiva
US503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 1000/paq. |
2515.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11969414
|
Cytiva
US203NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/paq. |
299.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11949424
|
Cytiva
US503NPUORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | 1000/paq. |
2515.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11318784
|
Cytiva
US503NPUDPP |
Polipropileno de profundidad (DpPP) | 0,45 μm | 1000/paq. |
2605.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11919424
|
Cytiva
US503NPEPES |
Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | 1000/paq. |
2515.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11909424
|
Cytiva
US503NPEORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | 1000/paq. |
2515.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11999414
|
Cytiva
US503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 1000/paq. |
2515.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11398764
|
Cytiva
US203NPUDPP |
Polipropileno de profundidad (DpPP) | 0,45 μm | 100/paq. |
284.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11338784
|
Cytiva
US503NPUNYL |
Nailon | 0.45μm | 1000/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11959424
|
Cytiva
US503NPUPES |
PES | 0.45μm | 1000/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11929424
|
Cytiva
US503NPEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | 1000/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11368784
|
Cytiva
US503NPUPP |
Polipropileno | 0,45 μm | 1000/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10682863
|
Cytiva
US203NPUPP |
Polipropileno | 0,45 μm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11959414
|
Cytiva
US203NPEPP |
Polipropileno | 0,2 μm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Eliminan los problemas de desgarro del septum asociados con el muestreo automatizado repetido. Disponibles en formato translúcido estándar. Se utiliza con sistemas robóticos estándar en instrumentos HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento.
- Para automatización de alto rendimiento
- Tapón con septum cortado que permite el uso de Mini-UniPrep con sistemas robóticos actuales en instrumentos HPLC para automatización de alto rendimiento
- El tapón con septum cortado resistente pero flexible se ha diseñado especialmente para instrumentos con necesidades de muestreo delicado
- La evaporación de las muestras es mínima
- Aumentan la productividad y la eficiencia del laboratorio al procesar muestras en una tercera parte del tiempo que los filtros de jeringa convencionales. Constan de una cámara con capacidad para 0.5 ml, un émbolo con membrana de filtración en un extremo y un tapón premontado/septum en el otro
- Diseñados para encajar en cualquier muestreador automático con capacidad para viales de 12 × 32 mm, o perforar el septum con una aguja para extraer la muestra para inyección manual en un analizador
Nailon (NYL)
- Tipo de muestra: inherentemente hidrófilas, para muestras acuosas y orgánicas en un intervalo de pH de 3 a 10
- Tipo de muestra: hidrófobas, para muestras >50 % de disolventes orgánicos
- Tipo de muestra: muestras acuosas/medios de baja unión inespecífica de proteínas con ≤60 % de disolvente orgánico
No llene la unidad de filtración en exceso o comprima el dispositivo por un extremo antes de realizar el cierre hermético. Se puede escapar líquido por el orificio de ventilación de aire, lo que puede ocasionar la pérdida de muestras o lesiones personales.
Aplicaciones:
- Análisis rutinarios de HPLC/UHPLC
- Ensayos de compuestos
- Uniformidad de contenido
- Precipitación de proteínas
- Pruebas de solubilidad
- Pruebas de disolución
- Filtración de muestras
- Sistemas robóticos estándar en instrumentos HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento
- Muestras fotosensibles
- Cromatografía iónica
Información de órdenes
También hay disponibles filtros con un tapón acampanado para permitir un funcionamiento sin problemas con muestreadores automáticos Shimadzu™.
El compresor de muestras múltiples puede procesar hasta seis muestras al mismo tiempo, lo que mejora aún más el tiempo de procesamiento de muestras.
Especificaciones
Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; ensayos de compuestos; uniformidad de contenidos; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad; pruebas de disolución; filtración de muestras; robótica convencional en instrumentos de HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento; muestras sensibles a la luz |