Learn More
Cytiva Membrana de ésteres de celulosa mixta Whatman™ ME24
Recomendado para la mayoría de las aplicaciones rutinarias
Marca: Cytiva 10406970
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
- La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
- Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
- Tamaño de poro: 0,2 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
0,2 μm | |
Para la evaluación cuantitativa de recuentos de microorganismos | |
Negro | |
Papel intercalado | |
0,31cm | |
266 °F | |
Membrana | |
1,85 in |
Blanco | |
ME 24 | |
Estéril | |
ME 24 | |
Hidrófilo | |
Medio | |
Rejilla | |
130 °C | |
20 s/100 ml/12,5 cm2 | |
4,7 cm |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose