Learn More
Cytiva Membrana hidrófila Whatman™ Nuclepore
Membranas hidrófilas con surcos grabados Nuclepore con corte de tamaño de poro muy definido en un intervalo de submicras
Marca: Cytiva 10418406
76.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- Tratada con PVP para hacerla hidrófila
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras por filtración
- Alta resistencia a productos químicos
- Buena estabilidad térmica
- Ceniza baja y uniforme
- Pesos de tara bajos
- Membrana de superficie plana y lisa para una alta visibilidad de los gránulos
Aplicaciones:
- Bioensayos
- Biología celular
- Análisis ambiental
- Microscopía
- Citología
- Parasitología
- Algunos análisis de aire y oceanografía
Especificaciones
Policarbonato | |
Bioensayos, biología celular, análisis medioambiental, microscopía, citología, parasitología, determinados análisis de aire y oceanografía | |
Membrana hidrófila Nuclepore |
10 μm | |
100/paq. | |
25 mm |