Learn More
Cytiva Membrana hidrófila Whatman™ Nuclepore
Membranas hidrófilas con surcos grabados Nuclepore con corte de tamaño de poro muy definido en un intervalo de submicras
Marca:  Cytiva 10418704
66.25 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16685675
  • 69.74€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras por filtración
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Buena estabilidad térmica
  • Ceniza baja y uniforme
  • Pesos de tara bajos
  • Membrana de superficie plana y lisa para una alta visibilidad de los gránulos
Aplicaciones:
  • Bioensayos
  • Biología celular
  • Análisis ambiental
  • Microscopía
  • Citología
  • Parasitología
  • Algunos análisis de aire y oceanografía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Policarbonato
Bioensayos, biología celular, análisis medioambiental, microscopía, citología, parasitología, determinados análisis de aire y oceanografía
Membrana hidrófila Nuclepore
1 μm
100/paq.
19 mm