Learn More
Cytiva Membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™
Adecuado para una amplia gama de tipos de muestras y aplicaciones, incluidos bioensayos, biología celular y análisis del entorno
Marca:  Cytiva 10417406
73.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16371416
  • 92.01€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
  • Las membranas están disponibles en una amplia gama de tamaños de poros, diámetros y formatos de hoja
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratadas con polivinilpirrolidona (PVP) para hacerla hidrófila
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras por filtración
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Nivel bajo uniforme de ceniza y pesos tara bajos
  • Membrana de superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
Película de policarbonato con surcos grabados (PFTE)
Membrana hidrófila Nuclepore
Microscopía, citología, parasitología, así como ciertos análisis de aire y oceanografía
100/paq.
25 mm