Learn More
Cytiva Membrana de nailon Whatman™
Para la filtración de soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos
Marca:  Cytiva 7410-004
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Código de producto. 11365084
  • 183.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hidrófilo
  • Flexibles, duraderos y resistentes a desgarros
  • Se puede esterilizar en autoclave a 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
1 μm
47 mm
Nailon
1,8 in