Learn More
Cytiva Membranas™ de nailon Whatman
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
0,8 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Flexibles y duraderas para un fácil manejo. Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
- Membranas de nailon puro
- Resistente a roturas
- Filtra muchos disolventes orgánicos
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
- Las aplicaciones biotecnológicas incluyen la filtración de medios de cultivo tisular, medios microbiológicos, tampones y soluciones
- Se utiliza en cromatografía para filtrar muestras, fases móviles acuosas y orgánicas, desgasificación al vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración de soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Cantidad | 50/paq. |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |