Learn More
Cytiva Membranas™ de nailon Whatman
Flexibles y duraderas para un fácil manejo. Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
Marca: Cytiva 7402-001
107.87 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24321" para aplicar la oferta.
Descripción
Flexibles y duraderas para un fácil manejo. Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
- Membranas de nailon puro
- Resistente a roturas
- Filtra muchos disolventes orgánicos
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
- Las aplicaciones biotecnológicas incluyen la filtración de medios de cultivo tisular, medios microbiológicos, tampones y soluciones
- Se utiliza en cromatografía para filtrar muestras, fases móviles acuosas y orgánicas, desgasificación al vacío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,2 μm | |
100/paq. |
Nailon | |
Hidrófilo | |
13 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
11Minutes
50Seconds
35