Learn More
Cytiva Indicadores de pH Whatman™
Código de producto. 11364974
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
De 1 a 11
De 2 a 9
Cantidad:
1 rollo
100/paq.
200/Paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 11364974
Marca: Cytiva 10362010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
Proporciona una determinación rápida de valores de pH.Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
Determine el pH mediante la tabla de comparación de color suministrada. Las tiras reactivas asumen un color determinado al entrar en contacto con la solución de muestra.
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Barato
  • Cómodo y portátil para un uso de campo. Estos indicadores de pH se han impregnado con una mezcla de varios indicadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de pH De 2 a 9
Formato Tira
Incluye Tabla de comparación de colores
Cantidad 100/paq.
Tipo Papel indicador