Learn More
Cytiva Dispensadores de rollo de indicadores de pH
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los dispensadores de rollo de indicadores de pH SR Whatman™ están disponibles tanto en intervalo completo como estrecho.
Marca: Cytiva 2600-101A
16.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
se usa para la determinación rápida de valores de pH
- Lecturas de pH de forma instantánea
- Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
- Cómodo y portátil para un uso de campo
Especificaciones
Desde 0,5 hasta 5,5 | |
Bobina | |
Pruebas de pH de rutina | |
Dispensador de indicador de pH |