Learn More
Cytiva Papel de pruebas de fenolftaleína en rollo Whatman™
Descripción
Combina facilidad de uso con exactitud y uniformidad para la determinación del punto de neutralización en reacciones de ácido débil/álcali fuerte.
La comodidad de uso de los papeles indicadores para la rápida determinación de valores de pH, se ha llevado a muchas aplicaciones en laboratorios e industrias
- Lecturas de pH de forma instantánea
- Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
- Cómodo y portátil para un uso de campo
- Opción económica
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | Fenolftaleína |
| Intervalo de pH | De 8,3 a 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la determinación del punto de neutralización en reacciones de ácido débil/álcalis fuerte |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Papel de pruebas de fenolftaleína |