Learn More
Cytiva Membranas de poliamida Whatman™
Código de producto. 11395404
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11395404
Marca: Cytiva 10414014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtro universal fabricado de poliamida puro para la aclaración y filtración estéril
  • Sólidas mecánicamente
  • Excelente resistencia húmedas y secas
  • Hidrófilas para soluciones acuosas y orgánicas
  • Para hasta 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliamida
Tamaño de poro 0,2 μm
Hidrofobicidad Hidrófilo
Grosor (métrico) 110 μm
Diámetro (métrico) 50 mm