Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, 150 TF
Filtros Polycap 150TF para la filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas
837.00€ - 874.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material (membrana) | PTFE |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11349164
|
Cytiva
2800T |
0,1 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
874.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11309174
|
Cytiva
2804T |
1 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
850.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11389164
|
Cytiva
2803T |
0,45 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
874.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11369164
|
Cytiva
2801 |
0,2 μm | Sanitario | Sanitario |
837.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11359164
|
Cytiva
2802T |
0,2 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
850.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
Polipropileno (PP) | |
4,1 bares (60 psi) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, 150 TF