Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™, 36 AS
Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño. Cápsulas desechables AS Whatman™ Polycap, AS 36 filtros grandes volúmenes y muestras difíciles con facilidad.
67.73€ - 450.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Nailon |
---|---|
Área de filtración | 400 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos. |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11369084
|
Cytiva
6708-3602 |
0,2 μm | 0,5 entrada de SB | 0,5 salida de SB | Estéril |
67.87€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11379084
|
Cytiva
6709-3602 |
0,2 μm | Entrada de MNPT | Salida de SB | Estéril |
71.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11399084
|
Cytiva
6705-3604 |
0,45 μm | Entrada de SB | Salida de SB | Estéril |
67.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10527111
|
Cytiva
6705-3602 |
0,2 μm | Entrada de SB | Salida de SB | Estéril |
67.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11329094
|
Cytiva
6706-3602 |
0,2 μm | Entrada de SB | Salida SB más campana de llenado | Estéril |
84.03€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11339094
|
Cytiva
2606T |
0,2 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | No estéril |
450.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Recomendado para el filtrado de soluciones acuosas. Combina un prefiltro de microfibra de vidrio (GMF) y una membrana de nailon, además de prolongar la vida útil del filtro y permitir filtrar con mayor facilidad volúmenes más grandes y muestras difíciles.- La primera capa (GMF) actúa como prefiltro para garantizar una vida útil de membrana más prolongada (0,2, 0,45 y 1,0 m) y mayor eficiencia de filtración.
- La capa de membrana de nailon es inherentemente hidrófila, tiene bajos niveles de extraíbles, es biosegura y tiene unos caudales excelentes.
- Carcasa termofusionada (sin pegamentos, adhesivos ni materiales extraños).
- Integridad comprobable mediante métodos de punto de ebullición, descenso de presión o flujo de avance.
- Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño.
- Esterilizables en autoclave; algunas preesterilizadas con radiación gamma.
- Fabricadas en instalaciones de sala limpia según los sistemas de calidad ISO.
Especificaciones
Nailon | |
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos. | |
4,1 bares (60 psi) |
400 cm2 | |
Polipropileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™, 36 AS