Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap, 75 TF
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
145.44€ - 659.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material (membrana) | PTFE |
Área de filtración | 1000 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de entrada | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11379184
|
Cytiva
6710-7502 |
0,2 μm | Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) |
145.44€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11389184
|
Cytiva
6711-7502 |
0,2 μm | Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
156.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11374594
|
Cytiva
6701-7510 |
1 μm | Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (3/8 a 1/2 pulg) |
151.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11340824
|
Cytiva
6700-7501 |
0,1 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
166.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11354594
|
Cytiva
6700-7502 |
0,2 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
153.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10082071
|
Cytiva
6700-7504 |
0,45 μm | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |
151.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11369184
|
Cytiva
2702M |
0,2 μm | Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) | Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) |
640.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11329184
|
Cytiva
2700T |
0,1 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
640.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11359184
|
Cytiva
2702T |
0,2 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
640.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11399184
|
Cytiva
2703T |
0,45 μm | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |
659.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido.Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como una salida de aire en la entrada.- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios del filtro: membrana de PTFE hidrófoba
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1000 cm2 | |
4,1 bares (60 psi) |
PTFE | |
Polipropileno (PP) | |
75 mm |