Learn More
Cytiva Discos de drenaje de poliéster Whatman™
Descripción
Proporciona una superficie plana para eliminar el desgarro o la rotura del filtro.Los discos de drenaje de poliéster Whatman™ se utilizan para soportar filtros de membrana.Están disponibles en una variedad de diámetros para su uso en una gama de dispositivos.
Para su uso con equipamiento de membrana en el que es necesario una ayuda adicional para mejorar el caudal y el rendimiento. Se utiliza como separador entre membranas en aplicaciones de filtración de apilado en serie.
- Poliéster químicamente inerte
- Grosor de 100 μ m
- Sin ligante
- Disponibles en diferentes diámetros.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | Poliéster |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración por membrana, filtración por pila |
| Grosor (métrico) | 100 μm |
| Tipo | Disco de drenaje |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |