Learn More
Cytiva Filtros de jeringa no estériles Puradisc™ de 4 mm
Se utiliza para muestras de HPLC con bajo contenido de sólidos y muestras de EC (electroforesis capilar)
170.00€ - 1070.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11374674
|
Cytiva
6784-0402 |
0,2 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | <>10 μl | 100 piezas |
198.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11334674
|
Cytiva
6783-0404 |
0,45 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | <>10 μl | 500 piezas |
860.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11324674
|
Cytiva
6783-0402 |
0,2 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | <>10 μl | 500 piezas |
860.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11384654
|
Cytiva
6779-0402 |
0,2 μm | PVDF | < 10 μl | 100 piezas |
239.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11394654
|
Cytiva
6779-0404 |
0,45 μm | PVDF | < 10 μl | 100/paq. |
239.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11303335
|
Cytiva
6792-0402 |
0,2 μm | PVDF | < 10 μl | 500 piezas |
1060.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11313335
|
Cytiva
6792-0404 |
0,45 μm | PVDF | < 10 μl | 500 piezas |
1070.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11334654
|
Cytiva
6777-0402 |
0,2 μm | PVDF | < 10 μl | 50 piezas |
170.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11344654
|
Cytiva
6777-0404 |
0,45 μm | PVDF | < 10 μl | 50 piezas |
170.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11384674
|
Cytiva
6784-0404 |
0,45 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | <>10 μl | 100 piezas |
198.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11314704
|
Cytiva
6790-0404 |
0,45 μm | Nailon | 500/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11364694
|
Cytiva
6789-0402 |
0,2 μm | Nailon | <>10 μl | 100 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11374694
|
Cytiva
6789-0404 |
0,45 μm | Nailon | <>10 μl | 500 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11304704
|
Cytiva
6790-0402 |
0,2 μm | Nailon | <>10 μl | 500 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Beschreibung
Se utiliza para muestras de HPLC con bajo contenido de sólidos y muestras de EC (electroforesis capilar)
Polipropileno sin pigmentos. Blíster estéril. Conectores Luer de entrada y salida. Opción estéril para aplicaciones críticas.Spezifikation
No estéril | |
Filtro de jeringa |