Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc™ Aqua 30
Diseñados específicamente para la filtración de muestras ambientales antes del análisis de COD y certificación de aptitud (DOC). Los filtros de jeringa Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 minimizan la lixiviación de carbono de la membrana de acetato de celulosa que, de otro modo, puede contaminar la muestra.
169.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Código de color | Blanco |
---|---|
Material | Acetato de celulosa |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración de muestras ambientales antes del análisis de COD y certificación de aptitud (DOC) |
Material de la carcasa | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10054267
|
Cytiva
10462656 |
Paquete de 50 |
169.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373155
|
Cytiva
10462655 |
Paquete de 100 |
408.67€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10787651
|
Cytiva
10462650 |
Paquete de 500 |
1335.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Medios de filtro de jeringa de acetato de celulosa hidrófilo con baja unión de proteínas
- Filtro de jeringa de acetato de celulosa (CA) prelavado para reducir los extraíbles de carbono orgánico
- Diseñados para la preparación de muestras como apoyo en análisis de carbono orgánico disuelto y de demanda química de oxígeno
- Conectores Luer para entrada y salida estándar
- Área de filtración más grande (44 % mayor en comparación con 25 mm), 30 mm de diámetro
- Membrana de acetato de celulosa de 0.45 micras
- Las membranas se han prelavado para reducir los niveles de carbono orgánico
- Diseñado para muestras acuosas
Especificaciones
Blanco | |
0,45 μm | |
Policarbonato | |
Luer macho | |
30 mm |
Acetato de celulosa | |
Para la filtración de muestras ambientales antes del análisis de COD y certificación de aptitud (DOC) | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa |