Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles de politetrafluoroetileno Whatman™ Puradisc de 30 mm
Adecuados para una filtración de jeringa rápida y rutinaria de muestras de hasta 100 ml
Marca: Cytiva 10462300
157.03 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
- Ocho opciones de material diferentes
- Diámetros del filtro de jeringa de 4 mm, 13 mm o 30 mm para adaptarse al volumen de muestra
- Amplia gama de tamaños de poro para la retención de distintas partículas
- Estériles (opcional), envasados en blíster de grado médico
- Formato de punta de tubo opcional para una dispensación precisa en un microvial
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Estéril | |
Policarbonato (PC) | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa |
Filtro de jeringa de polietersulfona de 30 mm Puradisc FP, 0,2 μm, estéril (50 unidades) | |
0,2 μm | |
5,7 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bar (100 psi) | |
30 mm |