Learn More
Cytiva Papel de filtro de cuarzo QM-C Whatman™, círculos
Para el análisis de metales pesados en partículas y la monitorización de la calidad del aire
Marca: Cytiva 1855-050
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Papel de filtro de microfibra de cuarzo al 100 %, grado QM-C
- Aborda el reto del análisis de metales pesados en PM2.5/PM10
- Permite que los clientes generen datos de alta calidad
- Presenta trazas de metales bajas y resistencia a temperaturas altas
- Sin aglutinantes ni sustancias químicas orgánicas
- Los filtros preexpuestos al fuego eliminan este paso, lo que ahorra tiempo durante la preparación
- Eficiencia de retención de aire ≥ 99,95 % a 0,3 μm DOP
- Resistentes a temperaturas de hasta 1200 °C
- El informe de metales específico del lote está disponible en el sitio web del proveedor
- Certificados para cumplir con las normas europeas y de la EPA estadounidense para el análisis de metales pesados en partículas de aire
Especificaciones
19 s/100 ml/pulgadas2 | |
Preexpuesto al fuego, sin aglutinante | |
Sílice | |
Grado QM-C | |
de 1200 °C | |
Papel de filtro de cuarzo |
85 g/m2 | |
Circulares | |
Toma de muestras y análisis de partículas (PM2.5/PM10/TSP) en aire ambiente, gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles | |
100 | |
475 μm | |
50 mm |