Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad. Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
Marca:  Cytiva 1003-125
31.93 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11392835
  • 40.65€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
  • Adecuados para la filtración por aspiración.
  • Alta absorbencia
  • Retención de partículas: >6 μm
  • Porosidad: Medio fino
  • Velocidad de filtración†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
  • Superficie: suave, granulada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 3, grado estándar, círculo, 125 mm
Celulosa
ASTM: 90; Herzberg: De 325 s
Grado 3
390 μm
4,92 in
Disco
>6 μm
Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner.
Medio fino
Papel filtro para análisis cualitativo
125 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.
    Promo Code: 24134
    Expires2025-03-31
Título del producto
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™ > Círculos; diámetro: 12,5cm