Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: círculos de grado 42
Filtra y retiene partículas extremadamente pequeñas. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 42 son adecuados para procesos que requieren incineración.
23.25€ - 191.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 96 s/100 ml/pulg.2 |
---|---|
Tipo de filtro | Sin ceniza |
Formato | Disco |
Material | Línteres de algodón |
Tamaño de poro | 2,5 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11352955
|
Cytiva
1442-042 |
42,5 mm |
23.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11340474
|
Cytiva
1442-047 |
47 mm |
33.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10586921
|
Cytiva
1442-055 |
55 mm |
27.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11372955
|
Cytiva
1442-070 |
70 mm |
28.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10740783
|
Cytiva
1442-090 |
90 mm |
38.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11392955
|
Cytiva
1442-110 |
110 mm |
57.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11302965
|
Cytiva
1442-125 |
125 mm |
65.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11312965
|
Cytiva
1442-150 |
150 mm |
89.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11322965
|
Cytiva
1442-185 |
185 mm |
109.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11332965
|
Cytiva
1442-240 |
240 mm |
173.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11330474
|
Cytiva
1442-320 |
320 mm |
191.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Filtra y retiene partículas extremadamente pequeñas.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 42 son adecuados para los procesos que requieren el uso de un rasante.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.- Sin ceniza: 0,007 % de ceniza como máximo
- La retención nominal de partículas finas (2,5 μm) elimina las partículas grandes que podrían interferir con instrumentos sensibles
- Velocidad de filtración de Herzberg de 1870 s
- Se utilizan frecuentemente como filtro de carbonato de calcio
Especificaciones
96 s/100 ml/pulg.2 | |
Disco | |
2,5 μm | |
Lenta | |
Grado 42 | |
100/paq. | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo |
Sin ceniza | |
Línteres de algodón | |
De 1870 s | |
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental.para el análisis gravimétrico crítico con la mejor retención de partículas. | |
Fina | |
200 μm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: círculos de grado 42