Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 230
Proporcionan un rendimiento fiable para aplicaciones de laboratorio industrial no esenciales y de laboratorio de estudiantes.
7.15€ - 160.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 25-30 μm |
Grado | 230 |
Porosidad | Grueso |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12522056
|
Cytiva
5230-200 |
20 cm |
26.25€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12542056
|
Cytiva
5230-330 |
33 cm |
64.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15550773
|
Cytiva
5230-250 |
25 cm |
39.45€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11364270
|
Cytiva
5230-110 |
11 cm |
8.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11374270
|
Cytiva
5230-125 |
12,5 cm |
10.55€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11314280
|
Cytiva
5230-240 |
24 cm |
37.20€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11354270
|
Cytiva
5230-090 |
9 cm |
7.15€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11384270
|
Cytiva
5230-150 |
15 cm |
15.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11394270
|
Cytiva
5230-185 |
18,5 cm |
22.80€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15560773
|
Cytiva
5230-400 |
40 cm |
104.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15570773
|
Cytiva
5230-500 |
50 cm |
160.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Retienen partículas gruesas.
- Fabricados con celulosa
- Superficie crepe para una filtración rápida de partículas gruesas
- Retención de partículas: de 25 a 30 μm
- Grosor: 0.40 mm
No se deben utilizar para el análisis de nitrógeno de Kjeldahl
Especificaciones
Circulares | |
25-30 μm | |
Grueso |
Celulosa | |
230 | |
0,4 mm |