Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada: grado RC 55
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
214.00€ - 376.00€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Grosor (métrico) | 75 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383355
|
Cytiva
10410206 |
25 mm |
214.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10166770
|
Cytiva
10410214 |
50 mm |
325.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11375394
|
Cytiva
10410224 |
110 mm |
240.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373355
|
Cytiva
10410229 |
142 mm |
376.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11365394
|
Cytiva
10410212 |
47 mm |
347.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363355
|
Cytiva
10410219 |
100 mm |
228.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables mediante todos los métodos
Spezifikation
Celulosa regenerada | |
Hidrófilo | |
75 μm |