Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada: grado RC 60
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
287.00€ - 325.00€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Tamaño de poro | 1,0 μm |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Grosor (métrico) | 70 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11313365
|
Cytiva
10410014 |
50 mm |
325.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303365
|
Cytiva
10410012 |
47 mm |
287.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables por todos los métodos
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
1,0 μm | |
Hidrófilo | |
70 μm |