Learn More
Cytiva Bolsas de hibridación sellables Whatman™
Click to view available options
Tipo de tapón:
Sello térmico
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Simplifique las hibridaciones y las incubaciones
Se utiliza para reacciones de hibridación e incubación en membranas húmedas finas.
- Apertura en tres lados para facilitar la inserción de la membrana húmeda
- Puede sellarse con un sellador térmico estándar
- Tamaño: 20,3 × 25,8 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Para utilizar con (aplicación) | Reacción de hibridación e incubación |
| Cantidad | 50 Paq. |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 20,3 cm |
| Tipo de producto | Bolsa de reacción sellable |