Learn More
Cytiva Matraz de succión Whatman™ SF 100
Matraz de succión SF 100, 1000 ml con boquilla de tubo, accesorios para aparatos de filtración en vacío
Marca: Cytiva 10477600
92.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Boquilla de tubo | |
Matraz de succión SF 100 | |
1000 mL |