Learn More
Cytiva Papel de cromatografía grado SG81 Whatman™
Click to view available options
Longitud (métrico):
57 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Desarrollo simultáneo de múltiples muestras en la misma hoja en condiciones idénticas.
- Desarrollo secuencial de las mismas muestras con diferentes disolventes o diferentes concentraciones del mismo disolvente.
- Adecuado para cromatografía bidimensional (cambio en la dirección de la parte frontal del disolvente) con posible resolución mejorada.
- Se utiliza en ensayos enzimáticos para separar el producto del reactivo por carga o polaridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Grosor de película | 0,27 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para ensayos enzimáticos para separar el producto del reactivo por carga o polaridad |
| Formato | Lámina |
| Grado | SG81 |
| Material | Celulosa, sílice de poro grande |
| Anchura (imperial) | 18,1 in |
| Anchura (métrico) | 46 cm |
| Caudal | 110 mm/30 min |
| Longitud (métrico) | 57 cm |