Learn More
Cytiva Disolvente IFD Whatman™ de 0,2μ m, 50 mm, polipropileno
El disolvente IFD de GE es un filtro/desgasificador en línea para HPLC de flujo alto diseñado para filtrar y desgasear simultáneamente fases móviles de HPLC basadas en orgánicos.
Marca: Cytiva 6725-5002A
Detalles adicionales : Peso : 0.42000kg
Descripción
- Más rápido que la preparación de fase móvil tradicional
- Membrana y carcasa de polipropileno químicamente resistentes, construida para filtrar fases móviles de disolventes sin costosos equipos de desgasificación independientes
- Ventilación de aire en la entrada con tapón Luer Lock
- Integridad comprobable con el método de punto de burbuja
- Ajustes de extremo incluidas – para anillos y tapas de repuesto, consulte nuestro kit de ajustes de extremo IFD
Especificaciones
Disolvente IFD, 0,2 μ m, 50 mm, polipropileno, solo tubos de 1/8 pulg. (10 uds.) | |
16 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
10 unidades | |
50 mm |
0,2 μm | |
Desgasificador de filtro en línea para acuosos y disolvente IFD de Whatman | |
Solo tubos de 1/8 pulg | |
Disolvente IFD |