Learn More
Cytiva Membranas de nitrato de celulosa de tipo WCN
Recomendada para la mayoría de aplicaciones de rutina, esta membrana se ha fabricado en condiciones estrictamente controladas.  Las membranas de nitrato de celulosa de tipo WCN Whatman™ tienen una distribución estrecha del tamaño de poro para ofrecer una captura y análisis de superficie mejorados.
Marca:  Cytiva 7191-014
254.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.02200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314864
  • 275.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendada para la mayoría de aplicaciones de rutina, esta membrana se ha fabricado en condiciones estrictamente controladas.Las membranas de nitrato de celulosa de tipo WCN Whatman™ tienen una distribución estrecha del tamaño de poro para ofrecer una captura y análisis de superficie mejorados.
  • Mayor resistencia y flexibilidad: la mayoría de las membranas son inherentemente frágiles y difíciles de manipular; no es infrecuente que se dañen los filtros durante la carga o mientras están en uso. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar excesos durante la manipulación, carga y esterilización en autoclave sin perder la integridad. Estas membranas se encuentran entre las mejores disponibles de su tipo, según las mediciones y comparaciones de las pruebas de presión de rotura.
  • Niveles bajos de sustancias extraíbles: el nivel de sustancias extraíbles en los filtros de membrana ha cobrado más importancia con los avances realizados en las técnicas de filtración o de adsorción. En concreto, las aplicaciones farmacéuticas, inmunológicas, de cultivo de tejidos biomédicos y de análisis de trazas se pueden ver afectadas negativamente por niveles elevados de sustancias extraíbles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman tienen un bajo nivel de sustancias extraíbles, en general inferior al que tienen otras membranas de tipo similar.
  • Distribución estrecha del tamaño de poro: una de las principales características de los filtros de membrana Whatman es la distribución estrecha de los tamaños de poro. El tamaño de poro nominal de estas membranas está sujeto a un control exhaustivo mediante el sistema avanzado de fabricación y control. Además, la variación entre lotes se minimiza para proporcionar resultados de laboratorio más uniformes.
  • Aumento de la estabilidad de la temperatura: los filtros de membrana normalmente se han esterilizado en autoclave a 121 ° C sin pérdida de integridad. Las membranas de nitrato de celulosa se suministran como círculos, hojas o carretes.
  • Menor contracción: la contracción excesiva puede causar problemas durante la esterilización en autoclave y es a menudo la causa del desgarro de las membranas en sus soportes posterior a la esterilización en autoclave. También puede provocar una reducción en el caudal y en el rendimiento total. Las membranas Whatman presentan un bajo nivel de contracción durante la esterilización en autoclave.
  • Filtros lisos y blancos: este es el filtro de membrana estándar para la mayoría de aplicaciones de laboratorio con partículas y células en el intervalo de 0,1 µm a 12,0 µm. Los residuos después de la filtración aparecen casi en su totalidad en la superficie de la membrana y permiten la recuperación física de depósitos y el examen microscópico.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Nitrato de celulosa
No estéril
Hidrófilo
142 mm
Blanca
1,2 μm
Clarificación de la filtración (general)
25/paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • cellulose nitrate circles, plain, 1.2µm 142mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose