Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo, 0,22μ m, medios de filtración PTFE
Los filtros de membrana de PTFE son esterilizables en autoclave. Están disponibles en tamaños de poro de 0,22 µm y 0,45 µm. El nylon es resistente a una gama de disolventes orgánicos y adecuado para su uso con muestras de alto pH. El nylon puede unir proteínas, lo que lo hace inadecuado para aplicaciones de recuperación de proteínas.
Marca: Cytiva 9911-1302
Detalles adicionales : Peso : 0.47700kg
Descripción
Whatman™ Uniflo™ non-sterile PTFE syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. They are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 13 mm de la división Life Sciences de GE Healthcare combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 10 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.Especificaciones
Whatman Uniflo 13 mm 0,2 PTFE 500/paquete | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Aplicación de recuperación de proteínas | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi | |
500 piezas | |
10 ml (muestra) | |
13 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,22 μm | |
0,65 cm2 | |
Polipropileno | |
Deslizamiento Luer macho | |
Whatman™ | |
Filtro de jeringa | |
19,6 × 16,9 mm |